Learn More
IKA™ Rollschüttler mit Wipp- und Rollenbewegung, für den Dauerbetrieb geeignet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8001013 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
Roller Basic
Roller 10 Basic
Roller 10 digital
Roller 6 digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13420587
Marke: IKA™ 0004011000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Rollenschüttler mit sechs oder zehn Rollen für ein breiteres Anwendungsspektrum, insbesondere im medizinischen und biologischen Bereich. Die IKA™ Rollenschüttler für den Dauerbetrieb sorgen für ein gleichmäßiges Schütteln und Rollen bei stufenlos einstellbaren Geschwindigkeiten.
  • Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben 
  • Das Gerät kann mit allen herkömmlichen Röhrchen und zylindrischen Flaschen verwendet werden
  • Leicht abnehmbare Aufsätze zur schnellen Reinigung bei Verschüttungen von Proben
  • Zeitschaltuhr Countdown, einstellbar von 1 s bis zu 99 h und 59 min
  • Zähler: Anzeige der Schütteldauer
  • Fehlercodeanzeige
  • Für Inkubatoren von 4 bis 50 °C geeignet
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Abnehmbare Rollen ermöglichen das Schütteln größerer Röhrchen
  • Einfache Bedienung per Tastatur
  • Schütteldurchmesser: 24.5 mm (Höhe)
  • Drehzahlbereich: 5 bis 80 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehwinkel 3 °
Drehzahlbereich 0 bis 80 U/min
Spannung 100/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 4°C bis 50°C
Wirkleistung 24 W
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529, IP 21
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 115 mm
Länge (metrisch) Plattform 350 mm
Versandgewicht (metrisch) 4 kg
Modell Roller 6 digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 %
Verpackungsmenge Je 1