Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Marke: Contec™ 2746S
83.80 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele:
- Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
- autoklavierbar
- Ausziehbare Stiellängen: 16 cm (41 cm) bis 30 Zoll. (76 cm), 50 Zoll (127 cm) Stiel ausziehbar bis 92 Zoll. (234 cm) 69 Zoll (175 cm) ausziehbar auf 10,8 ft (3,3 m)
- Feste Länge: 16 Zoll 41 cm, 60 Zoll 152 cm
- Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16-Fuß- (4,9 m) eloxierter Aluminiumstiel erhältlich; Der 4-teilige Stiel lässt sich zum Autoklavieren leicht zerlegen
QuickConnect Haken für Moppstiele;
- QuickConnect Stielhaken, passend für 0,9 Zoll- (2 cm) und 1 Zoll- (2,5 cm)-Stiele
- Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
Spezifikation
2-teiliger ausziehbarer Griff | |
37,5 bis 65,5 Zoll | |
95 bis 166 cm | |
Wiederverwendbar | |
Reinigung in kritischen Umgebungen | |
Glasfaser |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1084128-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 01/11/2024 | 2746S |
1058171-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 15/08/2024 | 2746S |
979627-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 30/06/2023 | 2746S |
978023-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 12/05/2023 | 2746S |
950588-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 31/12/2022 | 2746S |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02