Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
BIOPHARMA
Er passt leicht durch Transferluken, benötigt keinen Zusammenbau und ist wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Laminarluftabzugshauben, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Marke:  Contec™ MEQT0021
359.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16691872
  • 483.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Versiegeltes Polyester für den Einmalgebrauch
  • Sorgen für einen niedrigen Partikelgehalt, der für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt unerlässlich ist
  • Sehr saugfähig, gewährleisten eine gleichmäßige Abdeckung mit Desinfektionsmitteln oder IPA.
  • Die komfortable Greifkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Pad fest auf dem Mopprahmen sitzt
  • Die sterilen Reinigungspads sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungspads
7 cm
7 cm
Nicht autoklavierbar
Ultraschall-versiegelt
starr, flexible Folie, Halbanzüge (CAI, CACI), Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS), Abfüll-Linien, Hauben für laminaren Luftstrom (LAF), Biosicherheitsschränke (BSC), Handschuhboxen, Inkubatoren
Unsteril
7,5 in.
2.8 in.
Polyester
Single-use
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm)
4/Beutel, 25 Beutel/Karton
Name des Produkts
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads > Nicht steril; ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads; 4/Beutel; 25 Beutel/Karton.