Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Clean sensitive optics in ISO Class 1 to 4 applications. Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes can be used in many applications from spill control to critical chamber cleaning. 100% continuous filament polyester material is chemically modified for superior cleanliness and sorbency.
631.00 € - 815.00 €
Spezifikation
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 1 bis 4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Abwischen empfindlicher optischer Geräte, hervorragend zur Kontrolle von Verschüttungen, für Anwendungen der ISO-Klassen 1 bis 4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16695504
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
495353-903
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) 2 Beutel x 75 Tücher (Großpackung)
631.00 €
1200 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16685504
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
495353-902
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) 2 Beutel x 75 Wischtücher
815.00 €
1200 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for wiping down sensitive optics, excellent for superior spill control, for ISO Class 1 to 4 applications
  • Engineered to deliver maximum performance at a superior value
  • These all-purpose wipes can be used in many applications from spill control to critical chamber cleaning
  • Double-knitted from 100% continuous filament polyester in a no-run interlock pattern
  • Polyester yarn is chemically engineered for maximum sorbency and cleanliness
  • Unique sealing technology truly seals wipe edges, allowing the use of 100% of the wipe surface
  • Wipes feature low sub-micron particle and fiber counts, low extractable levels, and fast absorption rate for quick pickup of spills 100% continuous filament polyester chemically modified for superior cleanliness and sorbency
  • Excellent wipe for critical cleaning, wiping, and spill control
Compliance
Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet.
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
ISO Klasse 1 bis 4
Ideal zum Abwischen empfindlicher optischer Geräte, hervorragend zur Kontrolle von Verschüttungen, für Anwendungen der ISO-Klassen 1 bis 4
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes