Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Clean sensitive optics in ISO Class 1 to 4 applications. Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes can be used in many applications from spill control to critical chamber cleaning. 100% continuous filament polyester material is chemically modified for superior cleanliness and sorbency.
Marke:  Contec™ 495353-902
536.10 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16685504
  • 815.00 € / 1200 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zum Abwischen empfindlicher Optik, bestens geeignet für ausgezeichnete Verschüttungskontrolle, für Anwendungen der ISO-Klasse 1 bis 4
  • Für maximale Leistung zu einem unschlagbaren Wert
  • Diese Allzweck-Wischtücher können in vielen Anwendungen verwendet werden, von der Verschüttungskontrolle bis hin zur kritischen Kammerreinigung
  • Doppelgestrickt aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit laufmaschenfreiem Muster
  • Polyestergarn ist chemisch für maximale Saugfähigkeit und Reinheit ausgelegt
  • Die einzigartige Versiegelungstechnologie versiegelt die Wischkanten und ermöglicht so die Verwendung von 100 % der Wischfläche
  • Die aus 100 % chemisch modifiziertem Endlosfaser-Polyester hergestellten Wischtücher weisen wenig Partikel im Submikron-Bereich auf, eine geringe Faserzahl, geringe extrahierbare Konzentrationen, bieten eine schnelle Absorption zur raschen Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten und hervorragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
  • Ausgezeichnetes Wischtuch für kritische Reinigung, Wischarbeiten und Verschüttungskontrolle
Compliance
Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anticon™ Wischtücher der Gold StandardWeight™ Serie
23 cm
23 cm
ISO Klasse 1 bis 4
Ideal zum Abwischen empfindlicher optischer Geräte, hervorragend zur Kontrolle von Verschüttungen, für Anwendungen der ISO-Klassen 1 bis 4
9 in.
9 in.
Polyester
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
2 Beutel x 75 Wischtücher
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1090371-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number495353-902
Chargennummer947901-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/01/2023 Catalog Number495353-902
Chargennummer945675-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/11/2022 Catalog Number495353-902
Chargennummer878112-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/11/2021 Catalog Number495353-902
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes > 9 x 9 in.; flache Verpackung