Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher
GREENER_CHOICE
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
Marke:  Contec™ AMSI0001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11932445
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher.Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
  • Allzweck-Wischtücher auf Industrieniveau mit hoher Saugfähigkeit und Reinheit
  • Allgemeines Reinigen u. a. in der Biotechnologie, pharmazeutischen Industrie, Halbleiter- und Elektrotechnik und Medizintechnik
  • Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 und höher
  • Reißfest und beständig, auch bei Nässe
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Rückständen
  • Für Reinigung ohne Scheuermittel
  • Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Flächengewicht, 68 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
Amplitude™ Sigma Reinraumwischtücher
23 cm
23 cm
Eigendynamisch: 4,3ml/g
Außendynamisch: 308 ml/m2
68 g/m2
Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
1-ply
9 in.
9 in.
Polyester-Zellulose
Not Autoclavable
ISO Klasse 6
Single-use
Reinraum