Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
21.40 € - 499.00 €
Spezifikation
Produkttyp Amplitude™ Sigma Reinraumwischtücher
Material Polyester-Zellulose
Extinktion Eigendynamisch: 4,3ml/g
Außendynamisch: 308 ml/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 68 g/m2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15117915
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
AMSI0001
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
367.00 €
3600 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11932445
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
AMSI0001
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12807163
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
AMSI0002
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
499.00 €
2700 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11982435
Unterlagen ansehen
Contec™
AMSI0002
30 x 30 cm (12 x 12 in.) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15127915
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
AMSI0003
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
424.00 €
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher.Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
  • Allzweck-Wischtücher auf Industrieniveau mit hoher Saugfähigkeit und Reinheit
  • Allgemeines Reinigen u. a. in der Biotechnologie, pharmazeutischen Industrie, Halbleiter- und Elektrotechnik und Medizintechnik
  • Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 und höher
  • Reißfest und beständig, auch bei Nässe
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Rückständen
  • Für Reinigung ohne Scheuermittel
  • Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Flächengewicht, 68 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
Amplitude™ Sigma Reinraumwischtücher
Eigendynamisch: 4,3ml/g
Außendynamisch: 308 ml/m2
68 g/m2
Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff
Reinraum
Unsteril
Polyester-Zellulose
Nicht autoklavierbar
ISO Klasse 6
Single-use
1-ply
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher