Learn More
Greiner Bio-One Kontaktschalen
Strahlensterilisiert. Greiner Bio-One Kontaktschalen für die Hygieneüberwachung zum Nachweis von Mikroorganismen und zur Prüfung der Wirksamkeit von Reinigung und Desinfektion auf ebenen Oberflächen.
Marke: Greiner Bio-One 629161
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Mit und ohne Entlüftungsöffnungen
- Material: Kristallklares und hitzebeständiges Polystyrol
- Kontaktschale mit Graduierung für schnelle und einfache Analysen
- Das optimierte Design der Schalen erzeugt einen Meniskus an der Agaroberfläche, wenn die Kontaktschale befüllt wird
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rund | |
Zellkultur-Schale | |
15 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
Nein | |
65 mm |