Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke: Contec™ SF-19
106.73 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
Versiegelter Schaumstoff über Baumwoll-Applikator (CTA) | |
6 in. | |
Tupfer | |
152,4mm | |
131,6mm | |
0,82 in. | |
10,2mm | |
Not Autoclavable | |
Holz | |
Polyurethanschaum |
0,1 in. | |
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien | |
2,5mm | |
5,18 in. | |
Schaumstoff | |
20,8mm | |
0,4 in. | |
Not Applicable | |
Ovaler Schaumstoffkopf über Applikator mit Wattespitze |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1060423-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 18/07/2024 | SF-19 |
1041745-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 19/04/2024 | SF-19 |
1030909-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 06/03/2024 | SF-19 |
955033-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 26/01/2023 | SF-19 |
939268-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 02/12/2022 | SF-19 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%