Learn More
Velp Scientifica™ SCHLAUCHANSCHLUSS Ø26, Ø48, 500ML RUNDKOLBEN .
Velp Scientifica™ Anschluss für Teströhrchen zur Verwendung mit UDK-Destillationsgeräten.
Marke: Velp Scientifica™ A00000043
56.00 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit UDK Destillationsgeräten
Spezifikation
Kjeldahl-Ballonflasche, 48 mm und 500 ml | |
Je 1 | |
26 mm |
UDK127 Kjeldahl-Ballon mit 26 mm und 48 mm Durchmesser. | |
Anschluss für Teströhrchen | |
1Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ SCHLAUCHANSCHLUSS Ø26, Ø48, 500ML RUNDKOLBEN . > Kann verwendet werden mit: UDK Destillationseinheiten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur