Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke: Eppendorf™ 0030122259
89.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochwertiges Rohmaterial der USP-Klasse 6
- Keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung
- Gewährleistet hohe Probenintegrität, g-Safe™ Zentrifugationsstabilität, optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
- Kappen mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützen eine anwenderfreundliche und ergonomische Handhabung
- Ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Zuverlässige und sichere Etikettierung durch große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch flache und helle Kappe
- Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
Anwendungen
- Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
- Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und in molekularbiologischen Laboren
- Lagerung von Proben und Lösungen in größeren Mengen
- Vorbereitung von Mastermixes und Puffern
Spezifikation
HDPE | |
15 ml | |
100 Pk. | |
Nicht steril | |
Zylindrisch | |
Schraube | |
-86 °C° bis -100 °C° | |
Konisches Röhrchen | |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) |
Klar | |
Polypropylen | |
Einzeln verpackt | |
Nicht autoklavierbar | |
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril) | |
Ja | |
17 mm | |
19.500 x g |