Learn More
Heathrow Scientific Konische Zentrifugenröhrchen, naturfarben
Die konischen Zentrifugenröhrchen sind steril, mit Chargenrückverfolgbarkeit und einfacher Reißverpackung.
Marke: Heathrow Scientific HS4426R
164.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beschriftungsbereich und flache Polyethylen-Deckel für die einfache Beschriftung
- Aufgedruckte Graduierungen
- Großpackung, steril
- Autoklavierbar
Spezifikation
Naturfarben | |
Naturfarben | |
Polyethylen | |
500 | |
Racked | |
Steril | |
Ja | |
Nein | |
Flacher Deckel |
Konische Zentrifugenröhrchen | |
15 ml | |
0,5 ml | |
50 | |
Röhrchen | |
Ja | |
Polyethylen | |
120 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific Konische Zentrifugenröhrchen, naturfarben > 15 ml; HS4426R
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur