Learn More
Greiner Bio-One Röhrchen als Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss
Für die Verwendung bei der Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
298.00 € - 636.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10464805
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
188161
50
298.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13007663
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
188171
100
636.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polystyrol ist aufgrund seiner hohen Klarheit ideal für optische Messungen geeignet
  • Volumen: 15 ml
  • Steril
  • Blauer Schraubverschluss
  • Mit Graduierungen und Bereich zum Schreiben der ID
  • Dm. x Höhe: 17 x 120 mm
Spezifikation
Spezifikation
Blau
15 ml
Steril
Ja
Klar
Polystyrol
Konisch