Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Teströhrchen mit konischen Böden und Bajonettkappe
Für die Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
654.00 € - 718.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 12 ml |
---|---|
Länge (metrisch) | 100 mm |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit | Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermobeständige Gefäße erfordern. |
Enthält | Boden mit Stehrand |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10707492
|
Greiner Bio-One
164180 |
Nicht steril | Weiß |
718.00 €
1300 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10324561
|
Greiner Bio-One
164161 |
Steril | Blau |
654.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Volumen: 12 ml
- Boden mit Stehrand
- Durchm. x Höhe: 16.8 x 100 mm
Spezifikation
12 ml | |
Polystyrol | |
Boden mit Stehrand | |
Bajonettkappe |
100 mm | |
Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermobeständige Gefäße erfordern. | |
16,8 mm | |
Reagenzgläser |