Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Teströhrchen mit konischen Böden und Bajonettkappe
Für die Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
Marke: Greiner Bio-One 164161
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Volumen: 12 ml
- Boden mit Stehrand
- Durchm. x Höhe: 16.8 x 100 mm
Spezifikation
Blau | |
100 mm | |
Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermobeständige Gefäße erfordern. | |
Steril | |
Bajonettkappe |
12 ml | |
Polystyrol | |
Boden mit Stehrand | |
16,8 mm | |
Reagenzgläser |