Learn More
Brady™ Cone™ Witterungsbeständige Kegel, blanko
Made of high impact, weather-resistant materials, the Cone™ Warning System is an ideal solution for your indoor or outdoor hazardous warning needs. Cone™ Weather-resistant Blank Cones are four-sided, so your message can't be missed.
77.00 € - 106.00 €
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Angezeigter Text | Blanko |
Länge (angloamerikanisch) | 10.5 in. |
Länge (metrisch) | 266.7 mm |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11791925
|
Brady™
077198 |
Gelb | 630 mm |
77.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11711935
|
Brady™
077204 |
Orange | 890 mm |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11721935
|
Brady™
077205 |
Gelb | 890 mm |
106.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of high impact, weather-resistant materials.
- Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
- Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Spezifikation
Kunststoff | |
10.5 in. | |
Je 1 |
Blanko | |
266.7 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Cone™ Witterungsbeständige Kegel, blanko