Learn More
Brady™ Cone™ Witterungsbeständige Kegel, blanko
Artikelnummer. 11711935
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Höhe (metrisch):
630 mm
890 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11711935
Marke: Brady™ 077204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Made of high impact, weather-resistant materials, the Cone™ Warning System is an ideal solution for your indoor or outdoor hazardous warning needs. Cone™ Weather-resistant Blank Cones are four-sided, so your message can't be missed.
  • Made of high impact, weather-resistant materials.
  • Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
  • Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Spezifikation
Alternate Part Number CONE-4SIDE-35H-ORANGE-BLANK
Angezeigter Text Blanko
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Höhe (metrisch) 890 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.5 in.
Länge (metrisch) 266.7 mm
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Orange
Material Kunststoff
Typ Blank Konus