Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
66.25 € - 122.96 €
Spezifikation
Enthält | GL 14-Gewinde mit zwei Kunststoff-Schrauboliven |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10067989
|
Lenz Laborglasintrumente
05210714 |
750 mm |
122.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10882811
|
Lenz Laborglasintrumente
05210514 |
500 mm |
69.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673755
|
Lenz Laborglasintrumente
05210413 |
400 mm |
66.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
GL 14-Gewinde mit zwei Kunststoff-Schrauboliven | |
Je 1 |