Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05210413
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10673755
  • 66.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
GL 14-Gewinde mit zwei Kunststoff-Schrauboliven
400 mm
400 mm
NS 24/29