Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
96-Well-Plattenblock mit flachem Boden
Beschreibung
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | 96-Well-Plattenblock mit flachem Boden |
Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock |
Beleuchtung | LED |
No. of Places | 96 |
Typ | Block |
Abmessungen (L x B x H) | 108 x 72 x 18 mm (4,3 x 2,8 x 0,7 in.) |
Tiefe (metrisch) | 13 mm |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Dry Baths / Block Heaters Brochure [EN]
DateigrößeVersion: 4 MB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur