Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Kompakt-Trockenbad/Heizblock, Kompakt-Trockenbad S, 100 - 240 V, CN-, EU- und UK-Stecker
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem digitalen Thermo Scientific™ Kompakt-Trockenbad/Heizblock — verfügbar in mehreren Kombinationen von Blockgrößen für die vielfältigsten Röhrchengrößen – nutzen Sie den kostbaren Platz auf Ihrem Labortisch maximal aus.
- Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
- Speziell für eine präzise Temperaturregelung entwickelt
- Hohe Aufheizgeschwindigkeit
- Durch verschiedene Kombinationen von Blockgrößen können verschiedenste Röhrchenformate bei Versuchsabläufen verwendet werden.
- 12 V-Niederspannung
- In zwei Größen erhältlich, um Ihren Bedarf an Anwendungsvolumen zu decken
- Anwender- und lesefreundliche Digitalanzeige
- Geringer Platzbedarf
- Geringes Gewicht
- Das Einzelmodell S (für englisch „single“) fasst einen Vollblock, zwei Halbblöcke, vier Viertelblöcke oder einen Halb- und zwei Viertelblöcke.
- Das Doppelmodell D fasst zwei Vollblöcke, vier Halbblöcke, acht Viertelblöcke oder eine Kombination aus Voll-, Halb- und Viertelblöcken.
Anwendungen:
- Probenvorbereitung
- Enzymkonservierung
- Enzym-Substrat-Reaktionen
- DNA-Amplifikation
Erforderliches Zubehör:
- Das Gerät muss mit mindestens einem Block bestellt werden.
Garantie
2 Jahre, Austausch
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, cTÜVus, RoHS |
Reglertyp | Digital |
Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |
Beleuchtung | LED |
Steckertyp | CN, EU, UK |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +2 ° bis 100 °C (Umgebungstemperatur von 25 °C) |
Typ | Trockenbad/Block |
Aufheizgeschwindigkeit | 20 min. durchschnittliche Aufheizgeschwindigkeit (30 ° bis 100 °C, Umgebungstemperatur bei 25 °C) |
Enthält | Trockenbad, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber, Kunststoffdeckel |
Modell | Compact S Trockenbad |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Garantie: Standardmäßige eingeschränkte Thermo Fisher Scientific Garantie von 2 Jahren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.