Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
41.75 € - 288.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gerader Gewindeanschluss |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Für biegsamen Schlauch |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11751966
|
Ark Plas Products™
CGA81-PR0 |
1/4 in.-Anschluss | 1/8-27 NPT male |
62.23 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11771966
|
Ark Plas Products™
CGA64-PR0 |
1/8 in.-Anschluss | 1/4-28 UNF Männlich |
42.35 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11831090
|
Ark Plas Products™
CGA68-PR0 |
1/8 in.-Anschluss | 1/8-27 NPT female |
288.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11821090
|
Ark Plas Products™
CGA84-PR0 |
1/8 in.-Anschluss | 1/8-27 NPT male |
46.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11801090
|
Ark Plas Products™
CGA58-PR0 |
1/16 in.-Anschluss | 1/8-27 NPT male |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11741966
|
Ark Plas Products™
CGA67-PR0 |
3/16 in.-Anschluss | 1/8-27 NPT male |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Wirtschaftlich und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klammer
- Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
- Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Gerader Gewindeanschluss | |
Ja | |
Für biegsamen Schlauch | |
25/Packung | |
Naturfarben | |
135 °C |
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
Polypropylen | |
−20°C | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi |