Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Gewindeverbinder in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CGA67-PR0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
- Wirtschaftlich und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klammer
- Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
- Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
Gerader Gewindeanschluss | |
Ja | |
Polypropylen | |
−20°C | |
3/16 in.-Anschluss | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi |
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
4.8 mm | |
Für biegsamen Schlauch | |
25/Packung | |
1/8-27 NPT male | |
Naturfarben | |
135 °C |