Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 20° C getestet
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Pufferlösungen werden bei 20 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
24.90 € - 31.75 €
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11486424
|
Reagecon
11005C |
500 ml | Blau |
24.90 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11404579
|
Reagecon
1100C |
1000 ml | Blau |
31.20 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11464569
|
Reagecon
1040C |
1000 ml | Rot |
31.15 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 17-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11484569
|
Reagecon
1070C |
1000 ml | Gelb |
31.75 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 24-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Getestet bei 20 °C
- Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich