Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 20° C getestet
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Pufferlösungen werden bei 20 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
Marke: Reagecon 1040C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99810kg
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Geprüft bei 20 °C
- Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
- NIST-rückverfolgbar
- Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
0 °C | |
4 | |
1000 ml |
Rot | |
Flüssig | |
Merkmal |