Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit
Das Invitrogen™ Collibri™ Bibliotheksquantifizierungs-Kit enthält einen gebrauchsfertigen Master Mix, der für die Illumina NGS-Bibliotheksquantifizierung optimiert ist, und einen Bibliotheks-Verdünnungspuffer
106.00 € - 442.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Nachweisverfahren | SYBR |
Format | Kit |
Probentyp | DNA, RNA |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920523
|
Invitrogen™
A38524100 |
100 Reaktionen |
106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15930523
|
Invitrogen™
A38524500 |
500 Reaktionen |
442.00 €
500 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Enthält Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase und ermöglicht die bequeme und genaue Quantifizierung von NGS-Bibliotheken
- Enthält alle Komponenten, die für die Amplifikationsreaktion benötigt werden, einschließlich Primer und passiver Referenzfarbstoffe, und muss vor dem Gebrauch nicht vorbereitet werden
- Aufgrund der universellen Konzentration des passiven Referenzfarbstoffs im Mastermix kann das Kit ohne Anpassungen mit jedem qPCR-Gerät verwendet werden
- Genaue Quantifizierung von Bibliotheken aus verschiedenen Probentypen, einschließlich degradierter Proben
- Einfache Handhabung durch gebrauchsfertige Komponenten – keine Reagenzvorbereitung erforderlich
- Visuelle Hinweise – speziell formulierte Farbstoffe zur Nachverfolgung der Pipettierschritte
- Platinum Heißstart-Technologie – überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ansetzen der Reaktion bei Raumtemperatur Unvergleichlicher Komfort
- Enthält:
- Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
- Optimierter Puffer
- dNTPs
- Primer-Mix für Adaptersequenzen
- SYBR Green Farbstoff
- Passiver Referenzfarbstoff
- Blauer Farbstoff zur Nachverfolgung der Pipettierschritte
- Die einzigartige Formulierung ermöglicht eine einfache Handhabung bei jedem Schritt des Arbeitsablaufs:
- Keine Reagenzienvorbereitung
- Nachverfolgung der Pipettierschritte
- Ein Zyklusprotokoll für Bibliotheken mit unterschiedlichen Längen und GC/AT-Konzentrationen
- Universalkonzentration des passiven Referenzfarbstoffs – ein einziger Master Mix für alle qPCR-Geräte
- Beinhaltet außerdem einen gebrauchsfertigen Bibliotheks-Verdünnungspuffer, der Stabilisierungsmittel enthält, um die Integrität der Bibliothek nach der Verdünnung zu gewährleisten. Der Puffer enthält einen gelben Farbstoff zur Nachverfolgung der Pipettierschritte. In Kombination ergeben der blaue Master Mix und die gelben, verdünnten Bibliotheken eine grüne Lösung. Diese Funktion erleichtert die Nachverfolgung der Zugabe von verdünnten Bibliotheken oder DNA-Standards zum Master Mix in den qPCR-Platten-Wells und trägt so zur Reduzierung von Pipettierfehlern bei.
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Kit | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System | |
Illumina NGS-Bibliotheksquantifizierung | |
Platinum™ II Taq Hot Start DNA-Polymerase | |
Bibliotheksquantifizierungskit | |
Standard |
SYBR | |
DNA, RNA | |
Niedrig | |
qPCR | |
Collibri™ | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.