Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit
Das Invitrogen™ Collibri™ Bibliotheksquantifizierungs-Kit enthält einen gebrauchsfertigen Master Mix, der für die Illumina NGS-Bibliotheksquantifizierung optimiert ist, und einen Bibliotheks-Verdünnungspuffer
Marke: Invitrogen™ A38524500
411.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase und ermöglicht die bequeme und genaue Quantifizierung von NGS-Bibliotheken
- Enthält alle Komponenten, die für die Amplifikationsreaktion benötigt werden, einschließlich Primer und passiver Referenzfarbstoffe, und muss vor dem Gebrauch nicht vorbereitet werden
- Aufgrund der universellen Konzentration des passiven Referenzfarbstoffs im Mastermix kann das Kit ohne Anpassungen mit jedem qPCR-Gerät verwendet werden
- Genaue Quantifizierung von Bibliotheken aus verschiedenen Probentypen, einschließlich degradierter Proben
- Einfache Handhabung durch gebrauchsfertige Komponenten – keine Reagenzienvorbereitung erforderlich
- Visuelle Hinweise – speziell formulierte Farbstoffe zur Nachverfolgung der Pipettierschritte
- Platinum Heißstart-Technologie – überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur Unvergleichlicher Komfort
- Enthält:
- Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
- Optimierter Puffer
- dNTPs
- Primer-Mix für Adaptersequenzen
- SYBR Green Farbstoff
- Passiver Referenzfarbstoff
- Blauer Farbstoff zur Nachverfolgung der Pipettierschritte
- Die einzigartige Formulierung ermöglicht eine einfache Handhabung bei jedem Schritt des Arbeitsablaufs:
- Keine Reagenzienvorbereitung
- Nachverfolgung der Pipettierschritte
- Ein Zyklusprotokoll für Bibliotheken mit unterschiedlichen Längen und GC/AT-Konzentrationen
- Universalkonzentration des passiven Referenzfarbstoffs – ein einziger Mastermix für alle qPCR-Geräte
- Beinhaltet außerdem einen gebrauchsfertigen Bibliotheks-Verdünnungspuffer, der Stabilisierungsmittel enthält, um die Integrität der Bibliothek nach der Verdünnung zu gewährleisten. Der Puffer enthält einen gelben Farbstoff zur Nachverfolgung der Pipettierschritte. In Kombination ergeben der blaue Mastermix und die gelben, verdünnten Bibliotheken eine grüne Lösung. Diese Funktion erleichtert die Nachverfolgung der Zugabe von verdünnten Bibliotheken oder DNA-Standards zum Mastermix in den qPCR-Platten-Wells und trägt so zur Reduzierung von Pipettierfehlern bei.
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Kit | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System | |
Illumina NGS-Bibliotheksquantifizierung | |
qPCR | |
Collibri™ | |
Trockeneis |
SYBR | |
DNA, RNA | |
Niedrig | |
500 Reaktionen | |
Platinum™ II Taq Hot Start DNA-Polymerase | |
Bibliotheksquantifizierungskit | |
Standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.