Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marke: BINDER™ 8012-2580
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spezifikation
KBF PRO 130 | |
Aluminum | |
Heat Exchanger |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KBF PRO 130
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur