Learn More
Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion der Serie CMUA
Artikelnummer. p-7193077
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15583162
Marke: Electrothermal™ 3601300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnetrührer und Heizmantel in einer praktischen Einheit
  • Optimierte Wärmeübertragung
  • Das flexible Spulenheizelement umschließt den Rundbodenkolben
  • Die kühle Außenhülle gewährleistet eine sichere Handhabung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Tiefe (angloamerikanisch) 6,875 in.
Tiefe (metrisch) 17,4625 cm
Innendurchmesser (metrisch) 67 mm
Zur Verwendung mit Flaschen
Höhe (angloamerikanisch) 5,875 in.
Höhe (metrisch) 14,9225 cm
Länge (metrisch) 17,4625 cm
Spannung 230 V
Produkttyp Heizmantel mit Rührfunktion
Temperatur (metrisch) 450 °C
Stromstärke 1 A