Learn More
Electrothermal™ CMUA Serie geregelte Heizhauben mit Rührfunktion
CMUA Heizhauben haben alle hervorragenden Eigenschaften der CMU Heizhauben und verfügen zusätzlich über eine Magnetrührfunktion. Für Komfort und Sicherheit ist die elektrische Schaltung für das Rühren in die Basis des Heizelements integriert, wodurch ein leistungsstarkes Rühren verschiedener Lösungsvolumina und Viskositäten mittels eines Magnetrührstabs ermöglicht wird.
Marke:  Electrothermal™ 36013-06
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13137796
  • 1090.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der elektrische Schaltkreis für das Rühren ist in die Basis des Heizelements integriert und ermöglicht ein leistungsstarkes Rühren über eine breite Palette von Lösungsvolumina und Viskositäten mit einem magnetischen Rührstab.
  • Ideal für stark frequentierte Labore mit mehreren Benutzern, da sie sehr sicher in der Anwendung sind.
  • Metallgehäuse, das während des Betriebs kühl bleibt.
  • Die Rührgeschwindigkeit ist bidirektional und leicht einstellbar
  • Der Schalter zur automatischen Rückgewinnung kann aktiviert werden, wenn das magnetische Rühren vorübergehend unterbrochen wird.
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
230 V
Pulverbeschichtetes Aluminium
bis zu 2000 U/min
1.75 kg
50/60 Hz
220 x 220 x 170 mm
230 V 50/60 Hz, 380 W, mit UK- und EU-Stecker
UK- und EU-Stecker
380 W
450 °C
Name des Produkts
Electrothermal™ CMUA Serie geregelte Heizhauben mit Rührfunktion >