Learn More
Electrothermal™ CMUA Serie geregelte Heizhauben mit Rührfunktion
CMUA Heizhauben haben alle hervorragenden Eigenschaften der CMU Heizhauben und verfügen zusätzlich über eine Magnetrührfunktion. Für Komfort und Sicherheit ist die elektrische Schaltung für das Rühren in die Basis des Heizelements integriert, wodurch ein leistungsstarkes Rühren verschiedener Lösungsvolumina und Viskositäten mittels eines Magnetrührstabs ermöglicht wird.
1025.00 € - 1090.00 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Material | Pulverbeschichtetes Aluminium |
Kennwerte der Stromversorgung | UK- und EU-Stecker |
Geschwindigkeit | bis zu 2000 U/min |
Temperatur (metrisch) | 450 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wirkleistung | Versandgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Wirkleistung | Versandgewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13137796
|
Electrothermal™
36013-06 |
1000 ml | 220 x 220 x 170 mm | 380 W | 1.75 kg |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12509717
|
Electrothermal™
36013-12 |
5000 ml | 320 x 320 x 220 mm | 800 W | 2.75 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
- Der elektrische Schaltkreis für das Rühren ist in die Basis des Heizelements integriert und ermöglicht ein leistungsstarkes Rühren über eine breite Palette von Lösungsvolumina und Viskositäten mit einem magnetischen Rührstab.
- Ideal für stark frequentierte Labore mit mehreren Benutzern, da sie sehr sicher in der Anwendung sind.
- Metallgehäuse, das während des Betriebs kühl bleibt.
- Die Rührgeschwindigkeit ist bidirektional und leicht einstellbar
- Der Schalter zur automatischen Rückgewinnung kann aktiviert werden, wenn das magnetische Rühren vorübergehend unterbrochen wird.
Spezifikation
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
450 °C |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
bis zu 2000 U/min | |
50/60 Hz |