Learn More
Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhauben
Wird in der Chemie zur Erwärmung von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet. Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhaube enthält eine geerdete Edelstahlabschirmung zur Abdeckung des Heizelements und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit.
Marke: Electrothermal™ 03012-23
380.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das „Abbrand“-Verfahren am Ende des Fertigungsprozesses ermöglicht die sofortige Verwendung.
- Mit geerdeter Abschirmung und doppelter Sicherung
- Automatische Abschaltung zum Schutz des Benutzers vor elektrischen Schlägen.
- Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5000 ml
- Hält Temperaturen bis zu 450 °C stand
- Integrierter Energieregulator
- Mit Anzeigeleuchten für Strom- und Heizbetrieb
- Auswechselbare isolierte Heizelemente
- Leicht zu reinigendes Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
- Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung
- Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
100 ml | |
150 mm | |
230 V | |
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
0.75 kg | |
450 °C |
175 x 175 x 150 mm | |
175 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 100 W | |
100 W | |
175 m | |
50/60 Hz |