Learn More
Chroma Gesellschaft™ Geschlossener Ring
Zur einfachen Befestigung an Ringständern. Chroma Gesellschaft™ Geschlossene Stativringe mit Muffe aus Edelstahl
Marke:  Chroma Gesellschaft™ 2013/2
Artikelnummer. 11709037
  • 18.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kreuzmuffe mit Klemmschraube mit Kunststoffkopf
  • Passend für Stangen mit Durchmessern von 8 bis 12.5 mm
  • Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Innendurchmesser des Ringes x Mitte zu Mitte zwischen Stativmuffe zu Ring
Spezifikation
Spezifikation
Muffe 50 mm
Geschlossener Ring
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Chroma Gesellschaft™ Geschlossener Ring > Enthält: Muffe 50 mm