Learn More
Tuttnauer Closed Basket
This Closed Basket is a stainless steel container for waste.
Marke: Tuttnauer ZEA830-0035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Closed basket for the sterilization of waste.
- The use of this basket prevents the autoclave from getting dirty.
Spezifikation
9.5 gal. | |
45 cm | |
13.6 in. | |
Autoclave Basket | |
350 x 450 mm |
43.3 L | |
18 in. | |
34.5 cm | |
Stainless Steel | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tuttnauer Closed Basket > Autoclave Basket; Dimensions (dia. x H): 350 x 450 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur