Learn More
Tuttnauer Closed Basket
Artikelnummer. p-200007400 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
350 x 320 mm
350 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17899588
Marke: Tuttnauer ZEA8310003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This Closed Basket is a stainless steel container for waste.
  • Closed basket for the sterilization of waste.
  • The use of this basket prevents the autoclave from getting dirty.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6.8 gal.
Kapazität (metrisch) 31 L
Tiefe (metrisch) Kammer 32 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 12.8 in.
Länge (angloamerikanisch) 13.8 in.
Länge (metrisch) 35 cm
Produkttyp Autoclave Basket
Material Stainless Steel
Dimensions (Dia. x H) 350 x 320 mm