Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke: Thermo Scientific™ 94410613
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
Hauptmerkmale:
- ClipTip-Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- Die ClipTip-Pipettenspitzen lassen sich schnell, sicher und bequem auf die F1- und E1-ClipTip-Pipetten stecken
Geringe Retention
- Die Technologie mit geringer Retention minimiert die Flüssigkeitsretention und ermöglicht maximale Probenrückgewinnung. Verfügbar in ClipTip 20-1250 96-Format-Spitzen.
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip-Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und verwendet 30 % weniger Kunststoff
Umfangreiche Spitzenauswahl
- 96-Format Volumen: 12.5, 20, 50, 200, 300, 1000 und 1250 μl
- 384-Format Volumen: 12.5, 30 und 125 μl
- Erweiterte Spitzen erhältlich für Volumen 12.5 und 300 μl ermöglichen eine bessere Reichweite mit spezifischen Verbrauchsmaterialien für Laborartikel
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die praktische Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung des Farbcodes der F1-ClipTip- und E1-ClipTip-Pipette zum entsprechenden ClipTip-Pipettenspitzen-Gestelleinsatz.
Hinweis:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Serviceleistungen
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
ClipTip 300 Ext, steril | |
Ungefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
10 cm | |
Extra lang | |
Orange | |
ClipTip |
300 μl | |
Steril | |
3,94 in. | |
Racks | |
8x 96 Spitzen/Rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Steril & PCR-fähig |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.