Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke: Thermo Scientific™ 94410210
50.53 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
So sicher, so dicht mit einem Klick.- ClipTip Pipettenspitzen besitzen 'Clips' zum sicheren Einrasten der Spitzen, sodass jeder Kanal vollständig abgedichtet wird. Dadurch können sich die Spitzen auch bei hohem Druck nicht lösen. Die ClipTip Spitzen lassen sich durch leichten Kontakt sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigen, wodurch ein unnötig hoher Kraftaufwand beim Aufnehmen entfällt.
- ClipTip Pipettenspitzen besitzen eine geringe Retention und ermöglichen so eine maximale Probenrückgewinnung.
- Garantiert frei von Verunreinigungen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin.
- Das ClipTip Nachfüllsystem verwendet recycelte Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- Wählen Sie aus fünf Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl.
- Jeder Spitzeneinsatz ist mit Chargen- und Volumenangaben bedruckt. Die praktische Farbkodierung ermöglicht eine einfache Zuordnung der Farbe der F1-ClipTip Pipette zum entsprechenden ClipTip Spitzen-Rack.
Serviceleistungen
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
ClipTip 20, ohne Filter, nicht steril, Rack | |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
4,6 cm | |
Geringe Retention | |
Rosa | |
ClipTip™ |
20 μl | |
Unsteril | |
1,8 in. | |
Racks | |
10 x 96 Spitzen/Rack | |
Thermo Scientific F1-ClipTip | |
PCR-fähig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
22132C0 | Konformitätsbescheinigung | 06/06/2022 | 94410210 |
21319C0 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2022 | 94410210 |
22017C0 | Konformitätsbescheinigung | 08/02/2022 | 94410210 |
21309C0 | Konformitätsbescheinigung | 11/01/2022 | 94410210 |
21336C0 | Konformitätsbescheinigung | 19/11/2021 | 94410210 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.