Learn More
Memmert™ Klammer für 300 mL Kolben
Klammer für 300 mL Kolben (14 Max. Kolben)
Marke: Memmert™ WTB24B02694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
WTB24 | |
Klemme für 300 ml-Kolben |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Klammer für 300 mL Kolben > WTB24
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur