Learn More
Hach Lange™ Probenzellen aus Glas
Einfach zu bedienende und kostengünstige Ersatzprobenzellen für die Verwendung mit 2100N-, 2100AN- und Labor-Ratio-Trübungsmessgeräten, bestehen aus Glas und enthalten sechs Probenzellen-Fläschchen mit Kappen.
Marke:  Hach Lange™ 2434706
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10020362
  • 93.65 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einfach zu bedienende und kostengünstige Ersatzprobenzellen für die Verwendung mit Trübungsmessgeräten vom Typ 2100N, 2100AN und Labor Ratio, bestehen aus Glas und enthalten sechs Probenzellenfläschchen mit Kappen.
  • Zur Verwendung mit Hach Ratio 18900, 2100N und 2100AN Labor-Trübungsmessgeräten
  • Ersatzprobenzellen für die Verwendung mit 2100N, 2100AN und Ratio -Labor-Trübungsmessgeräten
  • Für die Verwendung mit Hach Ratio 18900-, 2100N- und 2100AN-Labor -Trübungsmessgeräten
  • Enthält sechs Probenzellen-Fläschchen mit Kappen
  • Aus Glasmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Glasküvette
Tragbares Trübungsmessgerät 2100
Glas
Name des Produkts
Hach Lange™ Probenzellen aus Glas > Kann verwendet werden mit: 2100 tragbare Trübungsmessgeräte