Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilter
Mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfiltern können Sie Kontaminationen aus Ihrer Gasquelle eliminieren und so eine optimale GC-Leistung erzielen.
175.74 € - 241.78 €
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10573605
|
Thermo Scientific™
60180-801 |
Feuchtigkeitsfilter | Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 21 g H2O |
200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10425923
|
Thermo Scientific™
60180-802 |
Sauerstofffilter | Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar | 3 Liter O2 |
181.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10088902
|
Thermo Scientific™
60180-803 |
Kohlenwasserstofffilter | Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 36 g (als n-Butan) |
181.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10203323
|
Thermo Scientific™
60180-804 |
Kombifilter – Feuchtigkeit, Sauerstoff | Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar | 10 g H2O, 1,5 l O2 |
181.33 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10213183
|
Thermo Scientific™
60180-805 |
Dreifachfilter – Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe | Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar | 6 g H2O, 1 l O2, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) |
184.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10137554
|
Thermo Scientific™
60180-806 |
Dreifachfilter – Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MS | Für Gas: He | 6 g H2O, 1 l O2, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) |
241.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10301465
|
Thermo Scientific™
60180-808 |
Dreifachfilter, Indikator für Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MS | Für Gas: He | 0,1 g H2O, 100 ml O2, 0,07 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan) |
216.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10342825
|
Thermo Scientific™
60180-843 |
Kombifilter – Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe | Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 10 g H2O, 18 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) |
175.74 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Eliminieren Sie Kontaminationen und optimieren Sie die GC-Arbeitsleistung mit den Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfiltern. Dieses Filtersystem gewährleistet hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder 6,0 Grad) für eine zuverlässige Analyse. Wiederverwendbare Endverbindungen mit Nadelventilen bleiben bei Filterwechseln installiert, wodurch eine Kontamination verhindert und die Kosten für sauberes Gas reduziert werden. Anwenderfreundliche Inline-Gasfilter mit Click-On-Funktion ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel und verhindern ein Überdrehen der Anschlüsse.
Zusätzliche Produktinformationen- Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
- Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- TÜV-geprüft
- Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
- Maximaler Durchfluss 25 l/min
Spezifikation
GC/LC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.