Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilter
Mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfiltern können Sie Kontaminationen aus Ihrer Gasquelle eliminieren und so eine optimale GC-Leistung erzielen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Eliminieren Sie Kontaminationen und optimieren Sie die GC-Arbeitsleistung mit den Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfiltern. Dieses Filtersystem gewährleistet hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder 6,0 Grad) für eine zuverlässige Analyse. Wiederverwendbare Endverbindungen mit Nadelventilen bleiben bei Filterwechseln installiert, wodurch eine Kontamination verhindert und die Kosten für sauberes Gas reduziert werden. Anwenderfreundliche Inline-Gasfilter mit Click-On-Funktion ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel und verhindern ein Überdrehen der Anschlüsse.
Zusätzliche Produktinformationen- Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
- Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- TÜV-geprüft
- Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
- Maximaler Durchfluss 25 l/min
Spezifikation
Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | |
Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | |
Feuchtigkeitsfilter |
21 g H2O | |
GC/LC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.