Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Dauerhaft transparente Schläuche mit verstärktem Gewebe für Lebensmittelanwendungen.
123.00 € - 198.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Druckschläuche |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen |
Material | PVC |
Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
Zur Verwendung mit | Lebensmittel |
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10048512
|
Buerkle™
8876-0915 |
9 mm |
123.00 €
50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10729694
|
Buerkle™
8876-1016 |
10 mm |
132.00 €
50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10353273
|
Buerkle™
8876-1320 |
13.2 mm |
198.00 €
50 Meter |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10562954
|
Buerkle™
8876-0814 |
8 mm |
132.00 €
50 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Mehr Flexibilität
- Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
- Umweltfreundlich, Cadmium-frei
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-Härte A 70 ± 3
- Betriebstemperatur von −20 °C bis +60 °C
- Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
- TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
Spezifikation
Druckschläuche | |
PVC | |
Lebensmittel | |
−20 °C | |
Durchsichtig | |
60 °C |
EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen | |
50 m | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Abriebfest, Chemische Beständigkeit | |
70 (Shore A ± 3) |