Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Dauerhaft transparente Schläuche mit verstärktem Gewebe für Lebensmittelanwendungen.
Marke:  Buerkle™ 8876-1320
179.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10353273
  • 210.00 € / 50 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mehr Flexibilität
  • Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
  • Umweltfreundlich, Cadmium-frei
  • Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
  • Härte Shore A 70 ± 3
  • Betriebstemperatur von −20 ° bis +60 °C.
  • Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
  • TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen
13.2 mm
20 mm
3.3 mm
Geeignet für Lebensmittel
Abriebfest, Chemische Beständigkeit
70 (Shore A ± 3)
60 °C
Druckschlauch
PVC
50 m
Lebensmittel
-20 °C
Durchsichtig
12 bar