Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Dauerhaft transparente Schläuche mit verstärktem Gewebe für Lebensmittelanwendungen.
Marke: Buerkle™ 8876-1016
118.71 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Beschreibung
- Mehr Flexibilität
- Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
- Umweltfreundlich, Cadmium-frei
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Härte Shore A 70 ± 3
- Betriebstemperatur von −20 ° bis +60 °C.
- Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
- TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
Spezifikation
EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen | |
10 mm | |
16 mm | |
3 mm | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Abriebfest, Chemische Beständigkeit | |
70 (Shore A ± 3) | |
60 °C |
Druckschlauch | |
PVC | |
50 m | |
Lebensmittel | |
-20 °C | |
Durchsichtig | |
14 bar |