Learn More
BRAND™ Tropfflasche mit Pipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Beschreibung
- Aus klarem Kalknatronglas
- Mit Tropfpipette und Gummikappe
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 130 mm |
Verschlussmaterial | Gummi |
Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
Verschlusstyp | Geschliffener Stopper mit Gummikappe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Tropfflasche mit Pipette >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur