Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Foam Series
Als silikonfrei zertifiziert
Marke: Texwipe™ TX712A
44.22 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15300kg
Beschreibung
Als silikonfrei zertifiziert
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die Saugfähigkeit, geringe Partikelbildung und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
- Hochwertiger Polyurethanschaum mit geschlossenen Zellen bietet eine hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die Saugfähigkeit, geringe Partikelbildung und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern
- Weichheit und geringer Abrieb schützen empfindliche Bauteile
- Schaumstoffkopf auf flexiblem und starrem Stab, beide mit chemisch beständigen Polypropylen-Griffen
- Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
- Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
- Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Steifer Kopf, lang, ergonomischer Griff | |
5.02 Zoll | |
Hellgrün | |
5.2 mm | |
4.008 Zoll | |
Schaumstoff | |
1.012 Zoll | |
2.5 mm | |
12.7 mm | |
Thermisch | |
Starr |
0.205 Zoll | |
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Schrubben von vertieften Bereichen, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen | |
Tupfer | |
127.5 mm | |
101.8 mm | |
7.8 mm | |
25.7 mm | |
0.531 Zoll | |
0.5 Zoll | |
Polypropylen | |
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum |