Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Foam Series
Artikelnummer. p-2861523 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Flexibel
Starr
Länge (metrisch) Griff:
92.5 mm
101.8 mm
105.8 mm
106 mm
Durchmesser (metrisch) Spitze:
4.8 mm
6.7 mm
12.7 mm
15 mm
19.2 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15772416
Marke: Texwipe™ TX708A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Als silikonfrei zertifiziert
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die Saugfähigkeit, geringe Partikelbildung und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
  • Hochwertiger Polyurethanschaum mit geschlossenen Zellen bietet eine hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die Saugfähigkeit, geringe Partikelbildung und Lösungsmittelbeständigkeit erfordern
  • Weichheit und geringer Abrieb schützen empfindliche Bauteile
  • Schaumstoffkopf auf flexiblem und starrem Stab, beide mit chemisch beständigen Polypropylen-Griffen
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Bauweise Steifer Kopf, lang, ergonomischer Griff
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.26 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 5.205 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Schrubben von vertieften Bereichen, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Grifffarbe Hellgrün
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 6.6 mm
Länge (metrisch) 132.2 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 4.154 Zoll
Länge (metrisch) Griff 105.8 mm
Material Schaumstoff
Form Rund
Dicke (metrisch) 9.4 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 1.04 Zoll
Grifftyp Long, easy-grip
Länge (metrisch) Spitze 26.4 mm
Breite (metrisch) Spitze 6.6 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0.12 Zoll
Durchmesser (metrisch) Spitze 19.2 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0.756 Zoll
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Flexibel
Spitzenmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum