Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 76 mm (3 in.)
Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.
Marke:  Micronova™ EGVFP-3WH
Artikelnummer. 16329225
  • 403.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Micronova Universal Reinraum-Vinylklebeband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Kleberreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
  • Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 33 m lang
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 76,2 mm (36 yd x 3 in.)
33 m
76,2 mm
Naturkautschuk
Vinyl
Versiegelung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Batching und Lebensmittelverarbeitung
16 °C bis 27 °C
36 yd. (2,01 m)
3 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer033775-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/07/2022 Catalog NumberEGVFP-3WH
Chargennummer026306-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2021 Catalog NumberEGVFP-3WH
Name des Produkts
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 76 mm (3 in.) > Reinraum-Vinylklebeband, 3 in. Kunststoffkern, 3 in. breit, weiß