Learn More
BRAND™ Messpipette aus Polypropylen
Hochtransparente Polypropylen-Konstruktion. Kalibriert für Volumenabgabe und bruchfest.
Marke:  BRAND™ 27607
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11718168
Beschreibung
Beschreibung
  • Kunststoffkonstruktion aus Polypropylen Typ 3
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Unterteilungen: 0.1 ml
  • Wird in Packungen mit 12 Stück geliefert
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 60 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Graduierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Volumenabgabe
Ja
0,1 mL
12/Packung
300 mm
Ja
Polypropylen
Blau
Bedruckt
1 ml
Name des Produkts
BRAND™ Messpipette aus Polypropylen > Kapazität: 1 ml