Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)
Dieses Reinraum-Vinylklebeband ist auf einen Kunststoffkern gewickelt, kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und eignet sich ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und leichte industrielle Verwendung in Reinräumen und Reinraumhilfsbereichen.
16.07 € - 47.60 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Ausführung Matt
Format Klebeband
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13118625
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-2BL
Schwarz N/A N/A N/A
13128625
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-2BR
Braun N/A N/A N/A
13138625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2DB
Dunkelblau
19.95 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13148625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2DG
Dunkelgrün
18.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13158625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2LB
Hellblau
17.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13168625
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-2LG
Hellgrün N/A N/A N/A
13178625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2OR
Orange
17.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13188625
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-2PU
Violett N/A N/A N/A
13198625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2RE
Rot
17.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13108635
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
EGVFP-2TR
Durchsichtig
17.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13118635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2WH
Weiß
47.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13128635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
EGVFP-2YE
Gelb
19.95 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
  • Entwickelt für den Einsatz in Bereichen, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne beim Entfernen Klebstoffrückstände zu hinterlassen
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 2 in. (5.1 cm) breit und 36 yd. (33 m) lang
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Klebeband
Klebeband für den Reinraum
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
36 yd. (2,01 m)
2 in.
Naturkautschuk
Matt
Vinyl
Unsteril
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.)
33 m
50,8 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)